Learn More
Sartorius Proline Plus Mechanical Pipette Multipacks
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Multipacks combine a set of Proline Plus single-channel mechanical pipettes with matching tip trays and useful accessories. Sartorius Proline Pus Mechanical Pipette Multipacks provides best alternative to replace your used mechanical pipettes.
Brand:  Sartorius LH-728676
1159.99 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24294" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 15603104
  • 1600.00€ / 1 set
Estimated Shipment: 19-05-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: 3 x Single-channel pipets (0.5 to 10μL, 20 to 200μL, 100 to 1000μL), 1 x 8-channel pipet (30 to 300μL), Tip Racks to 96 tips (0.1 to 10μL, 0.5 to 200μL, 5 to 350μL, 10 to 1000μL), 1 x Linear Stand and 4 x Pipet Holders
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Low pipetting forces
  • Ergonomic finger hook
  • Easy volume setting with click stop mechanism
  • Quick and easy-to-read volume display minimises risk of volume setting errors
  • Thermal insulation of internal components improves accuracy
  • Easy to use 'do-it-yourself' calibration
  • Easy to clean with only three parts to disassemble
  • Fully autoclavable
  • High chemical and UV-resistance
  • High-quality standard Optifit tips for various applications
  • Optiload tip loading mechanism allows tip loading with an equal constant force onto every channel and enables perfect tip sealing onto every individual tip cone
Servizi
Two years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Optifit Tips
Reusable
1 or 8
Non-sterile
0.5 to 10 μL, 20 to 200 μL, 100 to 1000 μL, 30 to 300 μL
3 x Single-channel pipets (0.5 to 10μL, 20 to 200μL, 100 to 1000μL), 1 x 8-channel pipet (30 to 300μL), Tip Racks to 96 tips (0.1 to 10μL, 0.5 to 200μL, 5 to 350μL, 10 to 1000μL), 1 x Linear Stand and 4 x Pipet Holders
UV resistant
Autoclavable
Proline Plus
Proline Plus
Mechanical Pipette Multipacks
Safe-Cone Filter
1/Pk.
2 Years
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Sartorius Proline Plus Mechanical Pipette Multipacks > Proline Plus 3-and 1-Pack
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato