Learn More
Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11356218
Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11356218
10 g
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Product Code. 11356218
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011189.09
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ytterbium(III) fluoride is used in the preparation and study of fluorinated glasses. Further, it is employed as a laboratory reagent and in optical glasses and structural ceramics. It finds application in catalysts, electrical components and photo-optical materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13760-80-0
Molecular Formula F3Yb
Molecular Weight (g/mol) 230.04
MDL Number MFCD00049615
InChI Key XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g
PubChem CID 21694467
SMILES [F-].[F-].[F-].[Yb+3]
Spezifikation
Melting Point 1157°C
Physical Form Lump/Powder
Quantity 10 g
UN Number UN3288
Solubility Information Slightly soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
IUPAC Name ytterbium(3+);trifluoride
Formula Weight 230.04
Percent Purity 99.99%
Grade Reacton™
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 8.2 g/mL
Assay (REO)
Chemical Name or Material Ytterbium(III) fluoride, Anhydrous
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt