Learn More
Waters Corporation XBridge Prep C8 Column
The XBridge BEH C8 sorbent is less retentive compared to the XBridge BEH C18 sorbent.
Brand: Waters Corporation 186004009
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anyone developing methods may prefer the speed offered by a less retentive column, while improving peak shape and chromatographic performance.
- The trifunctionally bonded sorbent offers you the widest usable pH range (1 to 12), superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Spezifikation
19 mm | |
6000 psi (415 Bar) | |
10 μm | |
1/Ea. | |
Yes |
150 mm | |
Spherical | |
130 Å | |
L7 | |
Column |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Waters Corporation XBridge Prep C8 Column
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur