Learn More
Gosselin™ Waste and Sharps Container, White Hinged Cap
CORNING GOSSELIN™ Waste and Sharps Container, White Hinged Cap is constructed of polypropylene and available in a variety of sizes.
Marke:  Gosselin™ COX7000A-02
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15729699
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylene construction
  • Suitable for waste and sharps
  • NFX 30-5111 compliant
  • Hinged cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
7 L
Hinged Top
Yellow
NFX 30-5111
White
25/Cs.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Gosselin™ Waste and Sharps Container, White Hinged Cap > 7L
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt