Learn More
3M™ Versaflo™ Over-visor Frame, M-961
Carrier frame to fit 3M™ Versaflo™ Over-visor M-967 and 3M™ Versaflo™ radiant heat covers for 3M™ Versaflo™ M-Series Helmets.
Brand:  3M™ 7100099910
86.70 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Product Code. 17287640
  • 149.00€ / Each
Estimated Shipment: 23-05-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Carrier frame to fit over-visor and radiant heat covers to M-Series helmets
  • Designed specifically for use with M-Series helmets
  • Made from aluminum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gray
0.306 m
0.195 m
0.039 m
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ Over-visor Frame, M-961 > 0.306 m
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt