Learn More
Cole-Parmer™ VapLock™ Threaded Plugs
Use VapLock™ Threaded Plugs to seal unused ports for a leak-resistant system
54.55€
Specifications
Type | Port Plug |
---|---|
For Use With (Application) | Solvent Safety |
For Use With (Equipment) | VapLock Solvent Containment Systems |
Descrizione
Seal unused manifold and bottle cap portsWarranty
None
Specifica
Port Plug | |
Solvent Safety | |
VapLock Solvent Containment Systems |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ VapLock™ Threaded Plugs