Learn More
BD Vacutainer™ Urine Specimen Collection Cup
Provides a faster and easier alternative for urine collection. BD Vacutainer™ Urine Specimen Collection Cup is a sterile plastic collection cup with a 120mL capacity, a screw closure and an integrated transfer unit.
Marke:  BD 364941
Artikelnummer. 12937776
  • 80.20€ / Pack of 200
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The BD Vacutainer™ urine collection cup is part of a closed system for urine collection that helps prevent leakage, which positively impacts work environments and conditions.
  • Made of internally sterile polypropylene for accurate analysis results
  • Screw closure attaches firmly and easily to protect contents and avoid spills
  • Cap includes integrated transfer unit for easy filling of tubes to be sent for urinalysis
    • BD Vacutainer™ plastic urinalysis tubes are inserted directly onto the transfer unit in the cap
    • Evacuated tubes with precise level of vacuum draw in the proper sample amount
    • Cup does not need to be inverted, which prevents leakage
    • No need to pour or draw out sample, avoiding drips and spills
    • Safety caps on tubes prevent drips when removing from the collection cup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Urine Collection Cup
Screw Cap
Plastic
Transparent
Vacutainer™ Urinalysis Tubes
100 Pk.
120 mL
Blue
Single-use
Sterile
Urine specimen collection
Integrated transfer device
Normal Conditions
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BD Vacutainer™ Urine Specimen Collection Cup > Material: Plastic; Capacity: 120mL
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt