Learn More
Kinesis™ Adapters for HPLC
Convenience of quick connect and disconnect of a luer connection
Marke:  Kinesis™ P-625
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15136063
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Convenience of quick connect and disconnect of a luer connection
  • Manufactured from inert polymers
Quick connect luer adapters are designed to connect any female luer to any male luer in a variety of applications. Use with male luer lock adapters for more secure connection.
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
Male(External) threads Luer to 1/4-28 Flat-bottom
Natural
0.04 in.
ETFE
Male(External) Threads Luer to 1/4-28 Flat-Bottom, Male(External) Threads
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt