Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC Plus GC Column
Employ the most widely used MS phase in gas chromatography with the 5% phenyl phase Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC Column.
Marca: Thermo Scientific™ 26063-3390
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Employ the most widely used MS phase in gas chromatography with the 5% phenyl phase Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC Column.
- Low polarity phase, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
- Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
- Exceptional inertness ideal for analysis of active compounds
Specifica
260°C | |
0.32 mm | |
1.8 μm | |
30 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto