Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC Columns
Use this low-bleed, highly stable polar GC column for high-polarity separations for MS analysis.
Brand:  Thermo Scientific™ 260X224P
 View more versions of this product
Product Code. 10394323
  • 773.48€ / Each
Estimated Shipment: 25-04-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
280/300°C
0.32 mm
Trace™ TG-WAXMS
GC/MS for Aromatic Hydrocarbons, Alcohols, Esters, Aldehydes, and Ketones, GC/MS for Food Additives and Essential Oils
30 m
30 m x 0.32 mm x 0.5 μm
0.32 mm
TRACE
G16
0.5 μm
Polar
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC Columns > 30m x 0.32mm x 0.5μm
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.