missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Linker Industrietechnik™ Stainless Steel Test Sieve, 200 mm OD, Nylon Sieve Skin

Constructed of durable stainless steel with a nylon sieve skin.

Brand:  Linker Industrietechnik™ 552.050.881-0112

 View more versions of this product

Product Code. 11745598

  • 211.00€ / Each
Estimated Shipment: 12-02-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • Stainless steel ring construction
  • Nylon sieve cloth/skin
  • Available in a variety of sieve mesh sizes
Spécification

Spécification

112 μm
Stainless Steel
Nylon
200 mm
112 μm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis