Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
Brand: AMSTA Rostfritt 506081001+5051310X4+50806
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Quality
- Invisible weld seams
- Pharmaceutical grade finish
- Sustainable production
- Made in Sweden
Spezifikation
Can | |
Silver | |
Ra 0.2 to 0.3 μm | |
670 mm | |
14.1 kg |
100 L | |
Stainless Steel | |
Lid, Tap, and 4 Clamps | |
450 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid > Stainless Steel Container, 10 L, with Lid, Tap, and 4 Clamps
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur