Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 Membrane Tubing (Sulfur and Heavy Metal Free):1 1000 to 50,000 Dalton MWCO
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Brand:  Spectrum™ 132116
381.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 11495909
  • 554.00€ / Each
Explore more special offers
Description
Description
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
Supplied as flat-width tubing or flat sheets that can be folded to fit various funnel-type dialysis apparatus. Pure regenerated natural cellulose membranes with 1000 to 50,000 molecular weight cutoffs.
  • Transparent and flexible
  • Low molecular weight compounds in aqueous solutions diffuse through membrane
  • Higher molecular weights, such as proteins and bacteria, are retained by membrane
  • Glycerol preserves membrane and must be removed before use
  • Flat sheets and discs available for use with dialysis apparatus
Do not tie knots in tubing; use closures
Specifications
Specifications
Spectra/Por 7 Membrane Tubing
Regenerated Cellulose
1 in.
5 m
Packaged wet in 0.05% sodium azide
4°C to 121°C
Ideal for molecular separation, protein binding studies, electrolyte removal, desalting
8 kDa
25.5 mm
16.4 ft.
Transparent
39.2°F to 249.8°F
Each
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 Membrane Tubing (Sulfur and Heavy Metal Free):1 1000 to 50,000 Dalton MWCO > Flat Width: 40mm; 8000 d MWCO
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato