missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF43 Antibody (923227R), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals FAB7964J

Código de producto. 18518169

  • 678.00€ / 0.10mL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

RNF43 Monoclonal antibody specifically detects RNF43 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

RNF43
Monoclonal
Janelia Fluor 646
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, CyTOF
923227R
Flow Cytometry, CyTOF-ready
DKFZp781H02126, DKFZp781H0392, FLJ20315, FLJ77466, FLJ99338, MGC125630, ring finger protein 43, RNF124, URCC
Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human RNF43, Glu43-Val199, Accession # Q68DV7
0.1 mL
Cancer
54894
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
RNF43 Antibody (923227R), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado