Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex package
Delivers the proven reliability, sensitivity, and accuracy of the Applied Biosystems ViiA 7 System in a new industrial design. The QuantStudio 7 Flex System has been optimized to enable the broadest range of quantitative PCR applications, with additional dyes, formats, and automation options.
Marca:  Applied Biosystems™ A27185
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15701178
  • 101896.00€ / Each
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Affordable price allows you to obtain a high performance instrument with minimal upfront capital investment
  • Compatible with over 8 million TaqMan™ assays for gene expression, genetic variation, gene regulation, or protein expression experiments
  • The intelligent design of the QuantStudio™ platform combined with Applied Biosystems™ instrument reliability and accuracy
  • Easy-to-use software, responsive touch-screen, and effortless block exchange without the need for any tools
  • The QuantStudio™ 6 Flex system accommodates theversatility of 4 interchangeable blocks
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
PC (Laptop)
96
54.7 cm
1 Year Manufacturers + 1 Year Field Service repair (with 1 Planned Maintenance)
4°C to 99.9°C
96-well FAST, 6.5°C/s
Optiflex System Lamp
FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy™3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy™5, LIZ™, Cy™5.5
96-well FAST
0.25°C
Touchscreen
33.8 cm
52.5 cm
QuantStudio 7 Flex
6.0°C/s (96-well FAST)
0.1 mL (96-well FAST)
38 kg
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ QuantStudio 7 Flex package > PC: Laptop, Block: 96-well FAST, Warranty: 1 year manufacturers + 1 year Field Service repair (with 1 planned maintenance)
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato