Learn More
Gilac™ Pedal Container with Door and Lid, 90 L
90 L Pedal Container with Door and Lid allows easy bag removal thanks to side opening and is easy to move around.
Marque:  Gilac™ G614824
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17938921
  • 425.00€ / Each
Estimated Shipment: 31-03-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Polaris pedal container.
  • Equipped with two antimark wheels (diameter 120 mm).
  • Easy to move around.
  • Easy bag removal thanks to side opening.
  • Hands-free operation for sanitary disposal.
  • Easy to clean.
  • Colored lids for selective waste sorting.
Spécification
Spécification
90 L
Red
Polypropylene
23.8 gal.
Not Autoclavable
Pedal Container with Lid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Gilac™ Pedal Container with Door and Lid, 90 L > Color: Red