Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 MS Accent GC Capillary Column
Produktkod. 12492830 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Film Thickness:
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12492830
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 725826.30
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Diameter (Metric) 0.4 mm
For Use With (Equipment) Ideal for Ion Trap and Qadrupole MS Detectors
Type GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.25 mm
Stationary Phase Optima™ 5 MS Accent
USP Type G1, G2, G38
For Use With (Application) Gas Chromatography (GC)
Temperature Range 320°C to 340°C
Film Thickness 1 μm
Length (Metric) 30 m
Quantity 1 Each
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.