Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1701 High Performance GC Capillary Column
Product Code. 10032951 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Unit Size:
Each
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10032951
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 726320.30
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Diameter (Metric) 0.5 mm
Type High Performance GC Capillary Column
Diameter (Metric) Inner 0.32 mm
Stationary Phase Optima™ 1701
USP Type G46
For Use With (Application) Gas Chromatography (GC)
Temperature Range 300°C to 320°C
Film Thickness 0.5 μm
Length (Metric) 30 m
Quantity 1 Each
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt