Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nitrocellulose stripping buffer (10X)
59.09€ - 84.42€
Specifications
Product Type Western Blot Stripping Buffer
Form Liquid
Concentration 10X
View More Specs
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
15414909
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J62541.AK
250 mL
59.09€
250mL
15424909
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J62541.AP
500 mL
84.42€
500mL
Beschreibung
Beschreibung
Ideal for removal of secondary antibody after detection of highly abundant targets. Nitrocellulose Stripping Buffer may perform well with nitrocellulose membranes or antibody-dye conjugates. It is also employed for nucleic acid and protein related blotting works.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Western Blot Stripping Buffer
Liquid
10X
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt