Learn More
Multipette™ E3x Single Channel Pipet
GREENER_CHOICE
Provides high-precision dispensing regardless of the physical properties of the liquid. Eppendorf™ Multipette™ E3x Single Channel Pipet allows one-handed operation and contact free tip ejection.
994.00€ - 1119.46€
Spezifikation
Battery Type Lithium-ion
Compatible Tips Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™
Number of Channels 1
Type Liquid Dispenser
Volume (Metric) 1 to 50 mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Includes Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Includes Preis Menge & Verfügbarkeit  
15431920
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Eppendorf
4987000029
Charging Adapter
994.00€
1 set
15471920
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
Eppendorf
4987000380
Charger Stand
1119.46€
1 set
Beschreibung
Beschreibung
Provides high-precision dispensing regardless of the physical properties of the liquid. Eppendorf™ Multipette™ E3x Single Channel Pipet allows one-handed operation and contact free tip ejection.
Creates a versatile dispensing system that functions according to the positive displacement principle and is therefore capable of pipetting any liquid while maintaining the highest standards for accurate results.
  • Full volume control, improved accuracy and reproducibility while reducing physical strain during use.
  • High speed dispensing with motorized piston
  • Automatic Combitip™ advanced™ tip recognition
  • One button tip ejection
  • Volume range from 1μl to 50mL
  • Li-ion battery
  • Illuminated display
  • Automatic dispensing
  • Aspirate (pipetting of supernatants)
  • Titrate
  • Sequential dispensing
  • Combined aspiration and dispensing mode
  • Includes 2 Combitips advanced™ assortment packs
Spezifikation
Spezifikation
Lithium-ion
1
1 to 50 mL
8
Combitips advanced™, Eppendorf Quality™, PCR clean, Eppendorf Biopur™
Liquid Dispenser
Illuminated color
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Multipette™ E3x Single Channel Pipet
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt