Learn More
Monastrol, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Potent, cell-permeable, small molecule mitosis inhibitor that does not interact with tubulin. Arrests cells in mitosis and specifically inhibits the motility of the mitotic kinesin Eg5, a motor protein required for mitotic spindle formation and maintenance (IC50 = 14 μM).
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
Quantity | 10 mg |
Formula Weight | 292.35 |
Percent Purity | >98% |
Chemical Name or Material | Monastrol |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Monastrol, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur