Learn More
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ and Super Adjustable™ 2 Top-Track Stationary End Unit Kits
Connects stationary end units to overhead track sets.
Brand:  Metro™ TTE24K3
 View more versions of this product
Product Code. 15977291
  • 959.00€ / Each
Estimated Shipment: 01-09-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
Descrizione
Descrizione
  • Kit includes 86 in. (218.5cm) posts and hardware necessary for connecting stationary end units to track
  • Super Erecta Shelves open-wire design minimizes dust accumulation, allows a free circulation of air and greater visibility of stored items.
MetroSeal 3 Finish is a multi-layer corrosion resistant finish consisting of a proprietary cross linked thermoset epoxy enhanced with Microban antimicrobial protection over a zinc chromate coating. Metroseal 3 with Microban provides protection from bacteria, mold, mildew, and fungi build-up that may cause odor, stains, and product degradation, while displaying excellent abrasion, gouge, and chemical resistance properties.
Order Info
One kit is requird per single system. Shelves sold separately.
Specifica
Specifica
Stationary End Unit Kit
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ storage system
12 lb.
24 in.
61 cm
Steel
Metroseal Green Epoxy
86 in. Posts and connecting hardware
5.4 kg
24 in.
61 cm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ and Super Adjustable™ 2 Top-Track Stationary End Unit Kits > Metroseal 3 with Microban; Shelf width: 24 in.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato