Learn More
BRAND™ Life Science Sealing Films for PCR and Storage
Detachable, peelable sealing films ideal for PCR, ELISA and sample storage.
Marke:  BRAND™ 701376
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Catalog No. 17891242
  • 215.00€ / Pack of 100
In Stock
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Due to its adhesive, film can be used down to -80°C
  • DMSO-resistant and resistant to common solvents
  • Can be removed without leaving any residue so that work can continue unhindered after transport or storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Clear
Polyester
Not Autoclavable
17.2 cm
No
Round
Sealing film, PET, peelable
Non-sterile
96
9 cm
-80°C to +120°C
PCR Ready
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt