Learn More
Epredia™ Lab Vision™ MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody
Epredia™ MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
145.00€ - 692.00€
Specifications
Antigen MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-4
Clone A103
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 7
Product Code Brand Form Concentration Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Form Concentration Quantity Price Quantity & Availability  
12612327
View Documents
Epredia™
MS-799-P0
Concentrated 200μg/mL 100 μL
145.00€
100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
12622327
View Documents
Epredia™
MS-799-P1
Concentrated 200μg/mL 500 μL
426.00€
500µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
12602327
View Documents Promotion Details
Epredia™
MS-799-P
Concentrated 200μg/mL 1 mL
692.00€
1mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
12632327
View Documents
Epredia™
MS-799-P1ABX
Concentrated 1mg/mL 100 μL Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
12642327
View Documents
Epredia™
MS-799-PABX
Concentrated 1mg/mL 200 μL Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
12682327
View Documents
Epredia™
MS-799-R7
Prediluted 7 mL
371.00€
7mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
12692327
View Documents
Epredia™
MS-799-RQ
Ready-to-Use 12 mL
443.00€
12mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
MART-1 (Melanoma Antigen Recognized by T cells 1) or Melan-A is a newly identified melanocyte differentiation antigen recognized by autologous cytotoxic T lymphocytes. MART-1 is present in melanosomes and endoplasmic reticulum.
Host Species: Mouse
Clone: A103
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human and Dog. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant MART-1 protein
Molecular Weight: 18kDa
Positive Control: CAC1 melanoma cells and Melanomas
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunoprecipitation (Denatured verified)
Specifications
Specifications
MART-1/Melan-A (Melanoma Marker) Ab-4
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
IVD
Recombinant MART-1 protein
A103
Monoclonal
Mouse
Cancer and Tumor Biology