Få mere at vide
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Mouse Tissues
Produktkode 18455252 Shop alle Bio Techne produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 Membrane
2 Membrane
Förpackningsstorlek
Each
Pack of 2
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 18455252
missing translation for 'mfr': Novus Biologicals™ NBP2301112Each
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Applications: SDS-Page
  • Screening proteins from various mouse tissues
  • Contains 11 mouse tissue lysates (20μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
  • Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
  • Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
  • Stained with amido black for visualization of proteins
Applications:Screening proteins from various mouse tissues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
For Use With (Application) SDS-Page
Quantity 2 Membrane
Material PVDF
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.