Learn More
Retsch™ Grinding Jar
Retsch™ Grinding Jar, when used with the CryoMill, is continually cooled with liquid nitrogen from the integrated cooling system before and during the grinding process.
974.00€
Especificaciones
Product Type | Grinding Jar |
---|---|
For Use With (Equipment) | CryoMill |
Descripción
- Screw-top
- For convenient leak-proof operation
- Constructed of stainless steel or hardened steel
- Performs radial oscillations in a horizontal position
Especificaciones
Grinding Jar | |
CryoMill |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Retsch™ Grinding Jar