Learn More
Corning™ Straw Pipets, Polypropylene, Sterile Product Code.: 11825380
Only undefined left
Add to basket
Corning™ Straw Pipets, Polypropylene, Sterile
GREENER_CHOICE
Product Code. 11825380
2.2 mL, 24 cm, 25/Bag, 6000/Cs., Pack of 6000
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2.2 mL
5 mL
Length (Metric):
7.3 cm
19 cm
24 cm
Packaging Type:
10/Bag
100/Bag
25/Bag
40 Bags/25 Units
50/Bag
Quantity:
100/Bag
1000
3600/Cs.
6000/Cs.
Conditionnement:
Pack of 1000
Pack of 12000
Pack of 3600
Pack of 6000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 11825380
Brand: Corning™ EPI24B01
Only undefined left
Add to basket
Only undefined left
Add to basket
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Decrease cross contamination risks using disposable pipets
  • Product traceability on each bag
  • Sterile 10-3
  • Packaged individually in tamper evident single zip bags
Greener Choice Claims
  • Environmental benefits include:
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material Polypropylene
Sterility Sterile
Quantity 6000/Cs.
Packaging Type 25/Bag
Volume (Metric) 2.2 mL
Length (Metric) 24 cm
Type Straw Pipet
Disposable Single-use
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Corning™ Straw Pipets, Polypropylene, Sterile >