Learn More
Thermo Scientific™ Gateway Accessory Kit for OPC™ UA enablement of Bio Safety Cabinets
Benefit from paperless record keeping, remote monitoring, cloud analytics and more by incorporating your Thermo Scientific™ Biological Safety Cabinet into your Distributed Control Systems (DCS) using the Gateway Accessory Kit for OPC™ UA enablement.
2200.95€
Specifications
Product Type Gateway Accessory Kit
Includes Power supply 100-240 V, USB 2.0 cable USB-A to USB-B connector
For Use With (Equipment) Herasafe™ 2030i, Maxisafe 2030i, Herasafe™ 2025, MSC-Advantage™, 1300 Series A2, and 1500 Series A2 Biological Safety Cabinets
Voltage 100/240 V
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Description Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Description Price Quantity & Availability  
17907202
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
50170006
Thermo Scientific OPC UA Gateway for Bio Safety Cabinets available in all countries except for China
2200.95€
1 unit
Description
Show More
Specifications
Specifications
Gateway Accessory Kit
Power supply 100-240 V, USB 2.0 cable USB-A to USB-B connector
Herasafe™ 2030i, Maxisafe 2030i, Herasafe™ 2025, MSC-Advantage™, 1300 Series A2, and 1500 Series A2 Biological Safety Cabinets
100/240 V
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Thermo Scientific™ Gateway Accessory Kit for OPC™ UA enablement of Bio Safety Cabinets
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt