Learn More
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
For 25mL grinding jar | |
1 Pack | |
Gasket |
25 mL Grinding Jar | |
Stainless Steel, PTFE |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
RETSCH Gasket For Grinding Jar > For 25mL Grinding Jar, 1 pack
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido