Learn More
Formamide, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC/T), Honeywell Riedel-de Haën™ Product Code.: 15625650
Formamide, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC/T), Honeywell Riedel-de Haën™
Product Code. 15625650
2.5 L, Glass Bottle
Click to view available options
Quantity:
250 mL
4 x 25 mL
1 L
2.5 L
Packaging:
Glass Bottle
Product Code. 15625650
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 476702.5L
Request Bulk or Custom Format
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.5% (GC/T)
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-12-7
Molecular Formula CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
MDL Number MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Synonym methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifica
pH 4 to 5 (at 20°C)
Melting Point 1°C to 3°C
Color Colorless
Density 1.132g/mL at 20°C, 1.134g/mL at 25°C
Boiling Point 210°C
Quantity 2.5 L
Flash Point 175°C (347°F)
Ignition Point 932°F
Odor Weak
Packaging Glass Bottle
Physical Form Liquid
Linear Formula HCONH2
Vapor Pressure 30mmHg (129°C), 0.08mmHg (20°C)
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Formula Weight 45.04g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC/T)
Chemical Name or Material Formamide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formamide
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Carcinogenicity Category 2
  • Reproductive toxicity Category 1B
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Suspected of causing cancer.
  • H360D-May damage the unborn child.
  • H373-May cause damage to organs.
Consigli di prudenza
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Formamide, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC/T), Honeywell Riedel-de Haën™ >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato