Learn More
Thermo Scientific™ Orange DNA Loading Dye (6X)
GREENER_CHOICE
Prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels with Thermo Scientific™ 6X Orange Loading Dye.
Brand:  Thermo Scientific™ R0631
Product Code. 11551575
  • 48.84€ / Pack of 5
Edge
Explore more special offers
Description
Description
6X Orange Loading Dye is used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It contains two different dyes (xylene cyanol FF and orange G) for visual tracking of DNA migration during electrophoresis. The presence of glycerol ensures that the DNA in the ladder and sample forms a layer at the bottom of the well. The EDTA included in the solutions binds divalent metal ions and inhibits metal-dependent nucleases.
6X Orange DNA Loading Dye is used for conventional DNA electrophoresis.
Highlights
  • Two-color tracking of DNA migration during DNA electrophoresis 
  • No DNA masking during gel exposure to UV light
  • EDTA binds divalent metal ions and inhibits metal dependent nucleases
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
6X
Orange G, Xylene Cyanol FF (XCFF)
5 x 1 mL
Acrylamide Gels, Agarose Gels
DNA Loading Dye
Documents
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Thermo Scientific™ Orange DNA Loading Dye (6X) > 5 x 1mL
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.