Learn More
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer
The ASTM Specific Gravity hydrometer is manufactured to the specifications of the American Society for Testing and Materials.
Marca:  VEE GEE 67134H
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17866613
  • 41.65€ / Each
Estimated Shipment: 02-06-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Approx. Length: 330 mm
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Especificaciones
Especificaciones
Specific Gravity Hydrometer
0.001
ASTM Specific Gravity Hydrometer, ASTM 134H, 1.450 to 1.500
1.450 to 1.500
134H
26 cm
Glass
15.5°C (60°F)
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
VEE GEE ASTM Specific Gravity Hydrometer > ASTM Number: 134H
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado