Learn More
BRAND™ 6-well Insert 2in1, PET-Membrane
The cellGrade™ plus surface of the membranes ensures excellent cell attachment and growth. The highly transparent membranes give you good visibilty of your cell cultures, and the high pore density contributes to good permeability.
Brand: BRAND™ 782757
223.85 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Use Inserts in a hanging or standing position
- For 6-well plates or culture dishes
- Achieve uniform and controlled cell growth due to surface treatment, without coatings
Specifica
6-well Insert 2in1, PET-Membrane 8 μm, Multipack | |
8 μm | |
Sterile |
PET | |
4 x 6 | |
6 |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-5 of 9
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
BRAND™ 6-well Insert 2in1, PET-Membrane > Pore Size: 8 μm, Packaging: 4 x 6
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto