Learn More
Fisherbrand™ 13mm PP Screw Seal, White, Closed top, 13-425 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca: Fisherbrand™ 13 15 1825
Descrizione
- 13mm
- PP
- Screw Cap
- White
- Closed top
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
Silicone/PTFE | |
13 mm | |
HPLC | |
1.5 mm |
Cream, Red, White | |
Polypropylene | |
100 | |
Screw Cap |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 13mm PP Screw Seal, White, Closed top, 13-425 thread, Assembled septum > Silicone/PTFE cream/red,1.5mm thickness,55° shore A
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto