Få mere at vide
Zirconium slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, 99.5% (metals basis excluding Hf), Hf nominal 3%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkode 11359068
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek
10g
50g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11359068
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 042511.09
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-67-7
Molecular Formula Zr
Molecular Weight (g/mol) 91.22
MDL Number MFCD00011303 MFCD00148878
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC Name zirconium
SMILES [Zr]
Tekniske data
Quantity 10 g
Odor Odorless
Weight ≈0.16g/slug
Form Slug
Percent Purity 99.5%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hf nominal 3%
Assay (metals basis excluding Hf), Hf nominal 3%
Chemical Name or Material Zirconium slug, 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.