Learn More
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, without competent cells
Marca:  Invitrogen™ 450245
338.20 EUR valid until 2025-04-18
Use promo code "24107" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11596885
  • 451.00€ / Each
Edge
Esplora altre offerte speciali
Includes: Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector; Salt solution; dNTPs; Control template; M13 forward and reverse primers; Sterile water
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
Not Included
Blunt TOPO™
Kit
PCR Cloning Kit
25 Reactions
Blunt DNA Cloning Vectors, TOPO Cloning Vectors, pCR
Kanamycin (KanR), Zeocin™ (ZeoR)
Box 1:
• Linearized and topoisomerase I-activated pCR™Blunt II-TOPO™ vector
• Salt solution
• dNTPs
• Control template
• M13 forward and reverse primers
• Sterile water
Store at -5 to -30°C.
All reagents are stable for 6 months when properly stored.
TOPO™, Zero Blunt™
SP6
Dry Ice
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Manuals
Certificati
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number3122760 Certificate TypeCertificate of Analysis Date31/01/2025 Catalog Number450245
Lot Number2463563 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog Number450245
Lot Number2483128 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog Number450245
Lot Number2525429 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog Number450245
Lot Number2559357 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog Number450245
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Invitrogen™ Zero Blunt™ TOPO™ PCR Cloning Kit, without competent cells > 25 reactions
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.