Learn More
Yttrium rod, 12.7mm (0.5in) dia, 99.9% (metals basis excluding Ta)
Product Code. 11353858
Click to view available options
Quantity:
25 mm
50 mm
100 mm
Unit Size:
100mm
25mm
50mm
Product Code. 11353858
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040300.DJ
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-65-5 | Y | 88.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-65-5
Molecular Formula Y
Molecular Weight (g/mol) 88.91
MDL Number MFCD00011468
InChI Key VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym yttrium, elemental, yttrium-89, ion, ytrio, hydride, unii-58784xqc3y, yttrium, metal and compounds, ingot, foil, element
PubChem CID 23993
ChEBI CHEBI:33331
IUPAC Name yttrium
SMILES [Y]
Tekniske data
Quantity 50 mm
Odor Odorless
Packaging Mylar under Argon
Weight ≈0.57g/mm
Form Cast Rod
Percent Purity 99.9%
Assay (metals basis excluding Ta)
Chemical Name or Material Yttrium rod, 12.7mm (0.5 in.) dia.
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.