Learn More
Yttrium(III) trifluoroacetate hydrate, 99.9% (REO)
Código de producto. p-7059431
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
50g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11485380
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 044597.09
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 304851-95-4 | C6F9O6Y | 427.95 g/mol
A fluorinated yttrium compound for proteomics research. Used in the manufacture of ceramics, glass, laser materials, phosphor. non-ferrous alloy iron and steel, and the additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 304851-95-4
Molecular Formula C6F9O6Y
Molecular Weight (g/mol) 427.95
MDL Number MFCD05663780 MFCD00192577
InChI Key NPATVYPXYMSPKD-UHFFFAOYSA-K
Synonym yttrium trifluoroacetate
PubChem CID 22836421
IUPAC Name 2,2,2-trifluoroacetic acid;yttrium;hydrate
SMILES [Y+3].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Physical Form Crystalline
Quantity 10 g
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 427.95 (Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Assay (REO)
Chemical Name or Material Yttrium (III) trifluoroacetate hydrate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado