Learn More
Yttrium(III) perchlorate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Colorless |
| Physical Form | Liquid |
| Quantity | 25 g |
| UN Number | UN3211 |
| Formula Weight | 495.34 (387.25 Anhydrous) |
| Grade | Reagent |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w aq. soln. |
| Chemical Name or Material | Yttrium(III) perchlorate |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering