Learn More
3M™ Yellow Headgear
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Faceshield 5F-11 and 3M Peltor Optime I Earmuff
Unit Size:
Pack of 10
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Yellow |
| For Use With (Equipment) | Faceshield 5F-11 and 3M Peltor Optime I Earmuff |
| Product Type | Headgear |
| Quantity | 10/Pk. |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion