Learn More
Waters Corporation XTerra Shield RP18 Column
Código de producto. 13222600
Encompass
Click to view available options
Length (Metric):
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
2.1 mm
3 mm
3.9 mm
4.6 mm
Particle Size:
3.5 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13222600
Marca: Waters Corporation 186000448
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
XTerra RP18 columns are general purpose, hybrid-based, reversed-phase C18 columns that incorporate Waters patented embedded polar group technology to improve peak shape performance for highly basic compounds.
  • These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column.
Especificaciones
Diameter (Metric) 2.1 mm
Length (Metric) 50 mm
Max. Pressure 6000 psi (415 Bar)
Particle Shape Spherical
Particle Size 5 μm
Pore Size 125 Å
Quantity 1/Ea.
USP Type L1
Endcapped Yes
Type Column
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado