Learn More
Waters Corporation XTerra MS C18 Column
Product Code. 10437762
Encompass
Click to view available options
Length (Metric):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
1 mm
2.1 mm
3 mm
3.9 mm
4.6 mm
Particle Size:
2.5 μm
3.5 μm
5 μm
Unit Size:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10437762
Marke: Waters Corporation 186000436
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
XTerra MS C18 columns are general purpose, hybrid-based, reversed-phase C18 columns that are designed to be compatible with mass spectrometry applications.
  • These first generation columns provide superior pH stability compared to a silica-based column
Spezifikation
Diameter (Metric) 4.6 mm
Length (Metric) 100 mm
Max. Pressure 6000 psi (415 Bar)
Particle Shape Spherical
Particle Size 3.5 μm
Pore Size 125 Å
Quantity 1/Ea.
USP Type L1
Endcapped Yes
Type Column
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Flammable liquid Category 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H332-Harmful if inhaled.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P321-Specific treatment (see on this label).
  • P370+P378-In case of fire: Use to extinguish.
  • P403+P235-Store in a well-ventilated place. Keep cool.
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt