Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - Red
Product Code. 10189102 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Dropping bottle
Plastic dropping bottle
Neck Finish:
13-425
15-415
20-410
8-425
No. per Case:
100 Cs.
1000 Cs.
Packungsgröße:
Pack of 100
Pack of 1000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10189102
Marke: DWK Life Sciences 242532
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Screw cap made of radiation grade polypropylene
  • Packaged in case of 100 or 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Red
Material Polypropylene
No. per Case 100 Cs.
Neck Finish 13-425
Certifications/Compliance ISO 9001
Product Type Polypropylene Cap
For Use With (Equipment) Plastic dropping bottle
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt