Learn More
Cytiva Whatman™ Specialized Test Paper
Codice prodotto. 11944426
Click to view available options
For Use With (Application):
pH
Dimensione della confezione:
Pack of 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11944426
Marca: Cytiva 2651500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Book, starch iodide.
  • Instant pH readings.
  • Accurate for a wide range of routine pH testing.
  • Inexpensive.
  • Convenient and portable for field use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Indicator Starch Iodide
Format Test Papers
For Use With (Application) pH
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato