Learn More
Tuttnauer Warming Cycle (95-103)
Produktkod. 17899528 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Warming Cycle (95°C to 104°C)
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17899528
missing translation for 'mfr': Tuttnauer ADD2220446
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
The Warming Cycle has a temperature range from 95°C to 104°C.
  • Warming Cycle (95°C to 104°C)
  • The warming cycle has a temperature range from 95°C to 104°C.
Specifikationer
Product Type Software
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.