Learn More
Verapamil hydrochloride, Tocris Bioscience™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 g
Beschreibung
Verapamil hydrochloride is an L-type calcium channel blocker. Vasodilator and adrenergic antagonist. Verapamil induces autophagy by modulating cellular metabolism. Verapamil has been identified as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 152-11-4 |
Molecular Formula | C27H39ClN2O4 |
Quantity | 1 g |
Synonym | verapamil hydrochloride, verapamil hcl, manidon, calcan hydrochloride, cardibeltin, cardiabeltin, cardioprotect, veroptinstada, calaptin, caveril |
InChI Key | DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC.Cl |
IUPAC Name | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-propan-2-ylpentanenitrile;hydrochloride |
Molecular Weight (g/mol) | 491.069 |
PubChem CID | 62969 |
Formula Weight | 491.07 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur