Learn More
Decoquinate, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Beschreibung
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
- High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
- Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
- Free expert technical support
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 18507-89-6 |
Packaging | Glass Bottle |
Quantity | 50 mg |
Grade | Analytical Standard |
For Use With (Application) | Coccidiostat |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur