Learn More
uvex i-3 Safety Goggles
Codice prodotto. 15376062 Sfoglia Tutto Uvex Prodotti
Click to view available options
Frame Color:
Anthracite Blue
Black, Light Gray
Lens Tint:
Clear
Gray
Dimensione della confezione:
Each
Codice prodotto. 15376062
Marca: uvex 9190281
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Innovative metal-free protective spectacles, designed to perfectly fit the face
  • A new dimension in protective eyewear - these innovative metal-free protective spectacles are designed to perfectly fit the face
  • Ergonomically designed Softflex bridge piece, soft and variable nose loops do not slip and sit comfortably on the nose, Softflex ear pieces, variable side-arm
  • Angle, adjustable side-arm flex zone
  • Coating uvex supravision excellence
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Certifications/Compliance EN 170
    Lens Type Uvex™ supravision excellence
    Lens Coating Anti-fog
    Description Shield-lens spectacle
    Lens Tint Gray
    Product Type Ergonomic Safety Glasses
    Frame Color Black, Light Gray
    Material Polycarbonate
    Disposable Reusable
    Lens Material Polycarbonate
    Frame Material Plastic
    UV Protection UV400
    Frame Type Standard
    Vedi altri risultati Mostra meno risultati
    Correzione del contenuto del prodotto
    Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
    Titolo del prodotto
    Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
    Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato