Learn More
Fisherbrand™ pH Indicator Paper Strips
Código de producto. 15930872 Tienda Fisherbrand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
pH Range:
1 to 11
1 to 14
missing translation for 'unitSize'
4 units
Código de producto. 15930872
Edge
Provides optimal quality and reliable readings. Fisherbrand™ pH Indicator Paper Strips are supplied in plastic reels that ensure long-term stability and protection against many external influences.
  • Ready to use
  • Manufactured from high quality filter paper
  • Colors of the color scales are specially mixed to perfectly match the reaction color of the indicator papers
Especificaciones
pH Range 1 to 14
Format Roll
Quantity 4 reels
Type pH Paper
Length (Metric) 5 m
Width (Metric) 7 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado