Learn More
DuPont™ Tyvek™ Collared Laboratory Coats with Press Studs, No Pockets
Sfoglia Tutto DuPont Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
Large
X-Large
2X-Large
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Pack of 50
Descrizione
- Silicon non-added.
- With 5 press stud closures.
- Elasticated cuffs (not tunnelled).
- Stitched internal seams.
- Permeable to both air and water vapor, yet repels water-based liquids and aerosols.
- Excellent barrier against fine particles and fibers (down to 1 micron in size).
- Ultra-low-linting.
- Antistatically treated.
- Applications include:
- Pharmaceutical Handling
- Chemical Protection
- Lead and Asbestos Abatement/Remediation
- General Maintenance/Operations
- Spray Painting and General Clean-up
Specifica
Specifica
| Product Type | Chemical Resistant Lab Coat |
| Size | 2X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | HDPE |
| Color | White |
| Closure Type | Press Studs |
| Cuff Style | Elastic |
| Disposable | Limited-use |
| Sterility | Non-sterile |
| Resistance | Chemicals |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto